52387
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
~25% in methanol (T)
Sinônimo(s):
CTAOH solution, Cetrimonium hydroxide solution, Cetyltrimethylammonium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
concentração
~25% in methanol (T)
índice de refração
n20/D 1.372
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter