439231
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution
10 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, Cetyltrimethylammonium hydroxide, Trimethylhexadecylammonium hydroxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
10 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.351
densidade
0.988 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of microporous and mesoporous aluminosilicate molecular sieves such as MCM-41 and MCM-48.[1][2][3]
- Hydrothermal preparation of manganese dioxide (MnO2) nanoflower.[4]
- Synthesis of cetyltrimethylammonium hydroperoxide, a reagent used for promoting phosphate ester hydrolysis.[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?