522899
Ethyl acetate-d8
99.5 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Ethyl-d5 acetate-d3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.05% water
water
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
pb
77 °C (lit.)
pf
-84 °C (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-AUOAYUKBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup