Documentos Principais
490482
Sigma-Aldrich
Pentane-d12
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)3CD3
Número CAS:
Peso molecular:
84.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
36 °C (lit.)
pf
-130 °C (lit.)
densidade
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
Descrição geral
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)