Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
29-32 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(s1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H5BrS2/c9-8-4-3-7(11-8)6-2-1-5-10-6/h1-5H
chave InChI
OMOAIGVIYUXYAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?