241636
2,2′-Bithiophene
99%
Sinônimo(s):
2,2′-Bithienyl, 2,2′-Dithienyl
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
p.e.
260 °C (lit.)
pf
32-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1csc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6S2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
chave InChI
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.