Documentos Principais
578878
Sigma-Aldrich
2,2′−Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′-bithiophene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 566,00
R$ 566,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 566,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17BO2S2
Número CAS:
Peso molecular:
292.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 566,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
índice de refração
n20/D 1.5900 (lit.)
Nível de qualidade
pf
35.5-38.0 °C (average)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C14H17BO2S2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)12-8-7-11(19-12)10-6-5-9-18-10/h5-9H,1-4H3
chave InChI
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.