515876
Imidazole trifluoromethanesulfonate salt
97%
Sinônimo(s):
Imidazolium triflate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
189-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4N2.CHF3O3S/c1-2-5-3-4-1;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-3H,(H,4,5);(H,5,6,7)
chave InChI
JNJFONBBNLVENC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3