510459
2,6-Dichloroiodobenzene
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
64-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1I
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
chave InChI
ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as a starting material in the multi-step synthesis of:
- cupped oxacyclophanes
- cuppedophanes
- cappedophanes
- m-terphenyls
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3