Documentos Principais
592161
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 228,00
10 G
R$ 2.159,00
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 228,00
10 G
R$ 2.159,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(C(CH3)3)2
Número CAS:
Peso molecular:
269.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
62-66 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(Br)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21Br/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9H,1-6H3
chave InChI
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Peter C Ho et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(15), 4879-4886 (2019-03-21)
Pt(ii) and Rh(iii) readily form complexes with 3-methyl-5-aryl-1,2-tellurazole 2-oxides (L = (3-Me-5-Ar-1,2-C3HTe(NO)). The aryl group is either phenyl or 3,5-di-tert-butylphenyl, the latter case being a new derivative with enhanced solubility. The compound [Pt(3-Me-5-(3,5-tBu2C6H3)-1,2-C3HTe(NO))4](BF4)2 crystallizes in the P21/C space group featuring