Ensaio
98%
pf
27-29 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
chave InChI
NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?