Documentos Principais
192546
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroiodobenzene
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 784,00
R$ 784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 784,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3I
Número CAS:
Peso molecular:
272.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
56-58 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
chave InChI
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Dichloroiodobenzene was used as selective reagent for the derivatization of proximinal bifunctional compounds[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The determination of bifunctional compounds. Part 1. Boronic acids with electron-capturing properties.
Poole CF, et al.
Chromatographia, 11(6), 347-349 (1978)