Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
pb
80 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
chave InChI
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Organic Process Research & Development 11.5 (2007): 899-902