Documentos Principais
662739
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylpyridine
96%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 476,00
R$ 476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 476,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
172.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.556
densidade
1.450 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 907-907 (2005)