Documentos
674761
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
chave InChI
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
223.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
106.1 °C