145505
αÁcido α-ciano-4-hidroxicinâmico
97%
Sinônimo(s):
αα-CCA, αα-CHCA, αα-ciano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
245-250 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
chave InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3