Documentos Principais
473804
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid
greener alternative
≥95.0%
Sinônimo(s):
o-Bromophenylboronic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 257,00
25 G
R$ 1.214,00
R$ 257,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 257,00
25 G
R$ 1.214,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
200.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 257,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95.0%
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
113 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
chave InChI
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Aplicação
Catalyzes the formation of amide bonds from amines and carboxylic acids.
Used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
Direct Amidation of Carboxylic Acids Catalyzed by ortho-Iodo Arylboronic Acids: Catalyst Optimization, Scope, and Preliminary Mechanistic Study Supporting a Peculiar Halogen Acceleration Effect
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.