Documentos Principais
524719
Sigma-Aldrich
Phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.279,00
R$ 1.279,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.279,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
222.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.279,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.99 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)