Documentos Principais
495433
Sigma-Aldrich
Lithium dimethylamide preparation
5 wt. % in hexanes
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NLi
Número CAS:
Peso molecular:
51.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
5 wt. % in hexanes
p.e.
68-70 °C
densidade
0.68 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)