Documentos Principais
296074
Sigma-Aldrich
Lithium diethylamide
≥95%
Selecione um tamanho
50 G
R$ 3.533,00
R$ 3.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 3.533,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NLi
Número CAS:
Peso molecular:
79.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(CC)CC
InChI
1S/C4H10N.Li/c1-3-5-4-2;/h3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
AHNJTQYTRPXLLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)