296066
Lithium dimethylamide
95%
Sinônimo(s):
Lithiodimethylamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
chave InChI
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?