Documentos
494356
Sigma-Aldrich
Dimetacrilato glicerolato de bisfenol A
glycerol/phenol 1
Sinônimo(s):
2,2′-Bis[4- (3-metacriloxi-2-hidroxipropoxi) fenil] propano, 2,2′-Bis[4-(3-metacriloxi-2-hidroxipropoxi) fenil] propano, 2,2-Bis[p -(3-metacriloxi-2-hidroxipropoxi) fenil] propano, 2,2-Bis[p -[2-hidroxi-3-(metacriloxi) propoxi) fenil] propano, Éter de bisfenol A bis(2-hidroxi-3-metacriloxipropil)
About This Item
Fórmula linear:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
512.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
composição
glycerol/phenol, 1
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
densidade
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(O)COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(O)COC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C29H36O8/c1-19(2)27(32)36-17-23(30)15-34-25-11-7-21(8-12-25)29(5,6)22-9-13-26(14-10-22)35-16-24(31)18-37-28(33)20(3)4/h7-14,23-24,30-31H,1,3,15-18H2,2,4-6H3
chave InChI
AMFGWXWBFGVCKG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O dimetacrilato glicerolato de bisfenol A (BisGMA) é um derivado avançado do bisfenol A (BPA). É um metacrilato epóxi convencional amplamente utilizado como monômero em muitas aplicações devido às seguintes propriedades:
  • O anel fenil oferece resistência química
  • A ligação de éter permite flexibilidade
  • O grupo hidroxila proporciona boa adesão
  • O metacrilato é o local reativo para a reticulação
Aplicação
O dimetacrilato glicerolato de bisfenol A pode ser usado:
  • Como um monômero de reticulação na preparação de colunas monolíticas zwitter iônicas para cromatografia líquida.
  • Na preparação de um adesivo dental antibacteriano.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Amalia Mazilu Moldovan et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(13) (2019-07-03)
The novelty of this study consists of the formulation and characterization of three experimental bleaching gels with hydroxylapatite oxides and fluorine (G28®, G29®, G30®) based on natural fruit extracts compared to the commercial Opalescence 15% (GC, Ultradent, South Jordan, UT
Bruno Albuquerque Carneiro et al.
The Journal of oral implantology, 40(2), 161-168 (2014-05-02)
The use of provisional resin implant-supported complete dentures is a fast and safe procedure to restore mastication and esthetics of patients soon after surgery and during the adaptation phase to the new denture. This study assessed stress distribution of provisional
Wael Aly Ghuneim
The Journal of oral implantology, 39(5), 559-573 (2011-07-20)
This study is a phase of a biomechanical study, a part of a research program concerned with the new concept of in situ tooth replication. The purpose of the study was to evaluate tooth replica under each of two possible
Mary Anne S Melo et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 101(4), 620-629 (2013-01-03)
Secondary caries remains the main reason for dental restoration failure. Replacement of failed restorations accounts for 50%-70% of all restorations performed. Antibacterial adhesives could inhibit biofilm acids at tooth-restoration margins, and calcium phosphate (CaP) ions could remineralize tooth lesions. The
Alexandra Dreanca et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(11) (2020-06-04)
The main objective of this research is to demonstrate the biocompatibility of two experimental graphene dental materials by in vitro and in vivo tests for applications in dentistry. The novel graphene dental materials, including one restorative composite and one dental
Artigos
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.