455059
Bisphenol A ethoxylate dimethacrylate
average Mn ~1,700, EO/phenol 15, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-methacryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A-ethylene oxide adduct dimethacrylate, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~1,700
Nível de qualidade
contém
200 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
composição
EO/phenol, 15
índice de refração
n20/D 1.493
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
chave InChI
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.