156329
Bisphenol A dimethacrylate
>98%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane dimethacrylate, 2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-methacryloyloxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol dimethacrylate, BPADMA
Ensaio
>98%
Formulário
solid
pf
72-74 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C23H24O4/c1-15(2)21(24)26-19-11-7-17(8-12-19)23(5,6)18-9-13-20(14-10-18)27-22(25)16(3)4/h7-14H,1,3H2,2,4-6H3
chave InChI
QUZSUMLPWDHKCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?