E24905
Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
≥99%
Sinônimo(s):
Parbenate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
63-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.