Documentos Principais
493058
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-13C2-formamide
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled N,N,-dimethylformamide, DMF-13C2
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 12.596,00
R$ 12.596,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 12.596,00
About This Item
Fórmula linear:
HCON(13CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
75.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 12.596,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.970 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
X-Gal solubility: in DMF, soluble, solubility: in methanol, soluble, storage temp.:2-8°C
Roche
XGAL-RO
X-Gal
Formamida ≥99.5% (GC), BioReagent, for molecular biology
Sigma-Aldrich
F9037
Formamida