Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
78-81 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCC(=O)OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
NEDHQDYBHYNBIF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- In the preparation of glucose functionalized (co)polymers.
- As a monomer in the preparation of cross-linked polyanhydrides.
- For the preparation of polymers with pendant vinyl or acetylene.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter