Documentos Principais
HS2344A
Reversible PCR Tube Rack
to hold, 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes, assorted colors polypropylene
Selecione um tamanho
5 EACH
R$ 494,00
R$ 494,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EACH
R$ 494,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
R$ 494,00
Check Cart for Availability
Materiais
assorted colors polypropylene
Características
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS2344A
C × L × A
206 mm × 131 mm × 54 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The PCR Racks are reversible and allow you to use 0.2,0.5, and 1.5/2.0mL tubes. The removable hinged lid fits both sides of rack.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)