Documentos Principais
490687
Sigma-Aldrich
1-Propanol-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated Propanol, Deuterated propyl alcohol, Propyl alcohol-d8
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.586,00
R$ 6.586,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.586,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CD2OD
Número CAS:
Peso molecular:
68.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.586,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
97 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-RIZALVEQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Propanol-OD 98 atom % D
Sigma-Aldrich
615080
2-Propanol-OD
Acetone-d6 99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
444863
Acetone-d6
Metanol-d4 ≥99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151947
Metanol-d4