Documentos Principais
615048
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,2,3,3,3-d7
98 atom % D
Sinônimo(s):
1-Propan-d7-ol, Propyl-d7 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
67.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
97 °C (lit.)
pf
-127 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-NCKGIQLSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
1-propanol analytical standard
Supelco
96566
1-propanol
1-propanol anhydrous, 99.7%
Sigma-Aldrich
279544
1-propanol