Documentos Principais
613479
Sigma-Aldrich
Ether-d10
99 atom % D
Sinônimo(s):
Di(ethyl-d5) ether, Diethyl ether-d10
About This Item
Fórmula linear:
(C2D5)2O
Número CAS:
Peso molecular:
84.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
p.e.
33-34 °C (lit.)
pf
-116 °C (lit.)
densidade
0.801 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
Descrição geral
Ether-d10 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Aplicação
Ether-d10 (Diethyl ether-d10) may be used as an NMR solvent to propose the structure for [4-[(2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2,3,3-trimethyl-1-(trimethylsilyl)butyl]lithium based on the NMR data.[1]
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Oxidation of an internally solvated allylic lithium compound: NMR and X-ray crystallography.
Fraenkel G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 42-49 (2002)