Documentos Principais
487678
Sigma-Aldrich
4-(Dimethyl-13C2-amino)antipyrine
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Aminopyrine-4-(dimethylamino-13C2)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.866,00
R$ 4.866,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.866,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C11H17N3O
Número CAS:
Peso molecular:
233.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.866,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
107-109 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N([13CH3])[13CH3])=C1C
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
chave InChI
RMMXTBMQSGEXHJ-SUEIGJEOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)