Documentos Principais
490903
Sigma-Aldrich
Thiourea-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 15.912,00
R$ 15.912,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 15.912,00
About This Item
Fórmula linear:
H215N13CS15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
79.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 15.912,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
170-176 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)