Documentos Principais
482889
Sigma-Aldrich
Butyl isocyanatoacetate
98%
About This Item
Fórmula linear:
OCNCH2CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
pb
213 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-3-4-11-7(10)5-8-6-9/h2-5H2,1H3
chave InChI
RMZSOGJUEUFCBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)