B95736
Butyl isocyanate
98%
Sinônimo(s):
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pb
115 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
chave InChI
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter