Documentos Principais
58825
Sigma-Aldrich
tert-Butyl isocyanoacetate
technical, ≥95% (GC)
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.273,00
5 ML
R$ 4.334,00
R$ 1.273,00
Previsão de entrega em25 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.273,00
5 ML
R$ 4.334,00
About This Item
Fórmula linear:
CNCH2COOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
141.17
Beilstein:
4130722
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥95% (GC)
R$ 1.273,00
Previsão de entrega em25 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (GC)
índice de refração
n20/D 1.422
p.e.
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
isonitrile
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
chave InChI
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Review[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
U. Schollkopf
Angewandte Chemie (International Edition in English), 89, 351-351 (1977)
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain