Documentos Principais
481734
Sigma-Aldrich
Cadmium tetrafluoroborate solution
45 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Fórmula linear:
Cd(BF4)2
Número CAS:
Peso molecular:
286.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99.99%
concentração
45 wt. % in H2O
densidade
1.485 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)