Documentos Principais
1.00432
Millipore
Suplemento seletivo de ágar para Listeria ChromoCult®
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of ChromoCult® Listeria agar (base)
Sinônimo(s):
Suplemento seletivo para Listeria
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
ISO 11290
Nível de qualidade
descrição
ChromoCult™ Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
Formulário
lyophilized powder
composição
Amphotericin B, 5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Nalidixic acid sodium salt, 10 mg per vial
Polymyxin B sulphate, 38350 (U per vial)
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
O suplemento seletivo de ágar para Listeria ChromoCult® contém uma mistura de quatro antibióticos na forma liofilizada. Ele inibe em grande parte o crescimento de bactérias associadas pelo enriquecimento seletivo de Listeria spp. A anfotericina B reduz o crescimento de leveduras e bolores. Além disso, a polimixina B inibe o crescimento de bactérias gram negativas. Enquanto o sal sódico do ácido nalidíxico inibe principalmente o crescimento de bactérias gram negativas, ele também inibe algumas bactérias gram positivas. A ceftazidima tem um amplo espectro de atividade contra bactérias gram negativas e gram positivas.
Aplicação
O suplemento seletivo para Listeria FRASER é um aditivo para o preparo do ágar para Listeria (base) ChromoCult® para o crescimento seletivo de Listeria spp.
Ligação
Substitui: 1.00432.0017
Nota de análise
Teste de promoção do crescimento segundo a ISO 11133.
Inóculo no meio de referência
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
10-100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10-100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10-100
Recuperação no meio de teste
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 70%
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70%
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70%
Colônias
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
azul-verde; zona não transparente
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): azul-verde; zona não transparente
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): azul-verde
Crescimento
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
ausência de crescimento
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ausência de crescimento
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ausência de crescimento
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): ausência de crescimento
Incubação: Listeria 24-48 h. 37 °C aeróbia; outras cepas pelo menos 48 h.
Informações legais
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS