Documentos
479446
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
97%
About This Item
Fórmula linear:
Mg(C5H4C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
210.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
97%
densidade
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available