464163
1,3-Propanediol cyclic sulfate
98%
Sinônimo(s):
1,3,2-Dioxathiane 2,2-dioxide
Ensaio
98%
forma
solid
pf
58-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(=O)OCCCO1
InChI
1S/C3H6O4S/c4-8(5)6-2-1-3-7-8/h1-3H2
chave InChI
OQYOVYWFXHQYOP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3