Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
500 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 753,00 |
Sobre este item
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
feature
hydrophobic
concentration
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol | description average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder | description - | description average Mw 170,000-250,000, powder |
| density 0.958 g/mL at 25 °C | density 1.27 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.036 g/mL at 25 °C | density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) |
| concentration 50 wt. % in isopropanol | concentration - | concentration - | concentration - |
| mol wt average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)) | mol wt average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)) | mol wt - | mol wt average Mw 170,000-250,000 |
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature - | feature hydrophobic |
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
66.2 °F
Ponto de inflamação (°C)
19 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?