3HBDB-RO
Roche
3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (3-HBDH)
suspension, ~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.), grade II
Sinônimo(s):
3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (3-HBDH), 3-HBDH
Selecione um tamanho
R$ 1.092,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.092,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
suspension
atividade específica
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
embalagem
vial of 2 mL (10127833001)
vial of 5 mL (10127841001)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
5 mg/mL
Impurezas
<0.1% LDH
<5% MDH
pH ideal
6.2-6.9(for reduction)
7-9(for oxidation)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?