Documentos Principais
479551
Sigma-Aldrich
Sodium isopropylcyclopentadienide
Sinônimo(s):
[1-(1-Methylethyl)-2,4-cyclopentadien-1-yl] sodium
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.383,00
R$ 1.383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.383,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11Na
Número CAS:
Peso molecular:
130.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
core: sodium
reagent type: catalyst
Nível de qualidade
pf
175 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1([Na])C=CC=C1
InChI
1S/C8H11.Na/c1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h3-7H,1-2H3;
chave InChI
YPRNTBMNGJCVBM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Ruthenium-based bioconjugates
  • Cobalt sandwich diphosphine ligand and its chelated palladium complex
  • Niobium and zirconium complexes with asymmetrically substituted ansa ligands
  • Substituted vanadocenes
  • Isopropyl substituted cyclopentadiene ligands
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)