Documentos Principais
476897
Sigma-Aldrich
Dichloro(diisopropylamino)borane
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2NBCl2
Número CAS:
Peso molecular:
181.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
p.e.
61 °C/13 mmHg (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(B(Cl)Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14BCl2N/c1-5(2)10(6(3)4)7(8)9/h5-6H,1-4H3
chave InChI
SQJYZIVNKOIKKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Cyclizative alkenylboration of carbon-carbon double bonds
  • Cyclizative carboboration of C-C triple bonds
  • Preparation of cationic terminal borylene complexes
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)