Documentos Principais
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
Selecione um tamanho
1 KG
R$ 1.663,00
R$ 1.663,00
Previsão de entrega em23 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KG
R$ 1.663,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
R$ 1.663,00
Previsão de entrega em23 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Amberlite IRA402 chloride form, chloride form
descrição
strongly basic
Formulário
beads
Parâmetros
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
umidade
49-60%
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~55% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
quaternary ammonium functional group
tamanho de partícula
20-25 mesh
600-750 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.2 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Aplicação
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water conditioning, removal of weakly acidic contaminants. Chemically the same as Amberlite IRA400, but with lower crosslinkage to give better diffusion rates with large organics.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)