Documentos Principais
475823
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate glycerolate diacrylate
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
About This Item
Fórmula linear:
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
600.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
contém
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
composição
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)