T8578
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, 2G10
Sinônimo(s):
Anti-β-Tubulin Class III, Anti-Neuron-specifc class III β-tubulin, Anti-TUBB4, Anti-Tubb3, Anti-Tubulin β-4, Anti-Tubulin β-III, Anti-Tubulin, β−3
Selecione um tamanho
R$ 1.057,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.057,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-β-Tubulin III (neuronal) antibody, Mouse monoclonal, ~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using PC12 cell extract
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descrição geral
Aplicação
- Immunofluorescence.
- Immunocytochemistry.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)