262455
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
97%
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
199-201 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ru/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
BKEJVRMLCVMJLG-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3