Documentos Principais
473960
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-1,2-propanediol
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
91.11
Beilstein:
1719122
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −28±1°, c = 4 in 5 M HCl
Impurezas
<0.5 mol
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
117-119 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m0/s1
chave InChI
KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Aplicação
(S)-3-Amino-1,2-propanediol-borate system can be used for the enantioseparation of monosaccharides, derivatized with either 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PMP) or 8-aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonate (ANT) by chiral ligand-exchange capillary electrophoresis (CE).[1][2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Chiral resolution of monosaccharides as 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone derivatives by ligand-exchange CE using borate anion as a central ion of the chiral selector.
Kodama S, et al.
Electrophoresis, 27(23), 4730-4734 (2006)
Simultaneous chiral resolution of monosaccharides as 8-aminonaphthalene-1, 3, 6-trisulfonate derivatives by ligand-exchange CE using borate as a central ion of the chiral selector.
Kodama S, et al.
Electrophoresis, 28(21), 3930-3933 (2007)