Documentos Principais
298417
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Leucinol
98%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, D-Leucinol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Beilstein:
1719241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −4°, c = 9 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.4496 (lit.)
p.e.
198-200 °C/768 mmHg (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
chave InChI
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Klaus Ringsborg Westphal et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-19)
Fungal non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) clusters are spread across the chromosomes, where several modifying enzyme-encoding genes typically flank one NRPS. However, a recent study showed that the octapeptide fusaoctaxin A is tandemly synthesized by two NRPSs in Fusarium graminearum. Here
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1